VWR®, 3D细胞培养板
供应商: VWR
VWR®
VWRI734-2970EA 2828.38 CNY
VWRI734-2970 VWRI734-2971 VWRI734-2972
VWR®, 3D细胞培养板
微孔板 细胞培养板
由聚苯乙烯(GPPS)和聚苯乙烯聚合物支架制成的VWR®3D支架细胞培养板能够最大程度地模拟动物和人体细胞的三维结构,为细胞相互作用提供了理想的环境,从而最大限度地提高了培养效率面积,提高产量.
  • 高度一致的支架(平均纤维直径为500和260μm的孔距)提供优异的三维空间连通性,优异的养分传输,一致的代谢活性和培养结果的准确性
  • 抗细胞因子和生长因子的表面有助于细胞分泌物的收集,节省时间并减少了其他分离步骤的需要
  • 具有高连通性的开孔促进营养吸收和代谢
  • 比常规细胞培养板更大的表面积,以提供更高的产量和最大的材料效率
  • 经完整性测试
  • 电子束照射灭菌
  • 不含DNase和RNase,无热原
应用包括细胞间相互作用机制,细胞免疫疗法,干细胞疗法,药物筛选和基于细胞的药物生产的研究.