滴管,标准型
供应商: VWR
VWR®
VWRI612-4481EA 198.85 CNY
VWRI612-4481 VWRU414004-045 VWRU414004-040 VWRU414004-041 VWRI612-4520 VWRI612-4486 VWRU414004-008 VWRI612-3399 VWRU414004-006 VWRU414004-004 VWRU414004-048 VWRI612-5770 VWRU414004-005 VWRI612-4527 VWRU16001-196 VWRI612-4523 VWRI612-4526 VWRU16001-190 VWRU16001-192 VWRU414004-035 VWRI612-4470 VWRU414004-032 VWRI612-4476 VWRI612-4511 VWRI612-4472 VWRI612-4471 VWRI612-4473 VWRU16001-186 VWRI612-4518 VWRI612-3627 VWRI612-4513 VWRI612-4512 VWRI612-4479 VWRI612-4515 VWRU16001-188 VWRI612-4514 VWRU16001-182 VWRU16001-180 VWRU414004-024 VWRU414004-025 VWRU414004-023 VWRU414004-020 VWRU414004-021 VWRI612-4542 VWRI612-4500 VWRI612-4466 VWRI612-4543 VWRU414004-028 VWRU414004-026 VWRI612-4506 VWRU16001-176 VWRI612-4505 VWRI612-4508 VWRU16001-174 VWRI612-4502 VWRI612-4469 VWRI612-4468 VWRI612-3610 VWRI612-4545 VWRU16001-178 VWRI612-4504 VWRI612-3619 VWRU16001-172 VWRI612-4509 VWRU16001-170 VWRU414004-013 VWRI612-4490 VWRU414004-014 VWRI612-4492 VWRI612-4491 VWRI612-4530 VWRI612-4497 VWRI612-4533 VWRI612-4499 VWRU414004-017 VWRI612-4494 VWRU414004-018 VWRU414004-015 VWRI612-4496 VWRU414004-016 VWRI612-4495 VWRI612-5781 VWRI612-4538 VWRI612-4536 VWRI612-3608 VWRI612-3609
滴管,标准型
移液管和移液器 巴斯德/移液管
低密度聚乙烯材质,一次性。这些一体式移液管不易破裂,可以避免碎玻璃的危害和人暴露于感染性材料下的危险。
  • 不会破裂
  • 无毒,耐受生物液体和多数酸
  • 可冷藏;可以进行高温高压灭菌
  • 不用装拆球体
  • 每滴容量均匀
低吸附表面降低了因吸附而引起的细胞或有价值的蛋白质的损失。
订购须知 如需查找正确的产品和产品编号请查阅VWR® for Liquid Handling手册中12-13也的内容。你可以在相关文档中找到相关资料。