离心管、超高性能、光敏
供应商: Avantor
VWR®
VWRI525-0439EA 4200 CNY
VWRI525-0439 VWRU89079-541 VWRU89079-532 VWRU89079-535 VWRU89079-537 VWRU89079-538
离心管、超高性能、光敏
管子 离心管
PP材质,圆锥形,琥珀色,带紫色HDPE插塞式盖子,具有较深的密封区域。
  • 快速方便地进行样品识别用印制标签区
  • 包含高密度聚乙烯盖
  • 15或50 ml尺寸可选,采用多种包装
  • 无细胞毒素、无核酸酶及无热原认证
旨在保护光敏性样品。
Certifications: Manufactured in a Class 100 000 room environment. Meet the requirements of RoHS.
订购须知 包含HDPE盖子。