离心管支架
VWRI525-0427EA 422.37 CNY
VWRI525-0427 VWRU89079-510 VWRU89079-524 VWRU89079-518 VWRU89079-508 VWRI525-0419
离心管支架
PP.
  • 提供15或50ml管
  • 可冷冻,可回收,可高温高压灭菌
  • 可堆叠,降低存储空间
适用于锥形底的VWR离心管。每个架的联锁设计使其非常适合于创建用户友好的工作站。
订购须知 订购信息:组合色架箱,每箱包含蓝色、绿色、橙色、红色和黄色架各一个。