VWR®, 移液器吸头,用于 Rainin® LTS® 移液器,低吸附
供应商: VWR
VWR®
VWRI613-5784EA 551.88 CNY
VWRI613-5784 VWRI613-5795 VWRI613-5792 VWRI613-5787 VWRI613-5439 VWRI613-5789 VWRI613-5791
VWR®, 移液器吸头,用于 Rainin® LTS® 移液器,低吸附
吸头
这些吸头由一种特殊的树脂制成,可减少样品在吸头内部残留的可能性。 它们可帮助用户减少进行蛋白质研究时的样品损失。 这些系统适用于Rainin®LTS®移液器。
  • 与大多数传统移液器吸头相比,安装和弹出时所需的力明显更少
  • 超细尖端和超透明树脂,可更好地观察样品
  • 不含RNase,DNase,内毒素和微量金属
  • 经过ATP测试
  • 可高压灭菌
与其他品牌的预消毒移液器吸头不同,这些吸头使用经过验证的无菌过程(ISO),可用于医学研究和诊断。
包装选项:
散装:吸头装在可重新密封的PE袋中(1000个吸头)。 如果您打算长时间存放吸头并且考虑到翘曲,则不建议使用此包装选项。
吸头盒(每个吸头盒96个吸头):这些颜色编码的吸头盒具有光滑的圆形边缘,具有坚固耐用的重型钩子铰链和符合人体工程学的卡扣,不会卡住手套。 足够坚固,可以多次高压灭菌。单独的吸头盒插入件包括一个倾斜的顶部和一个坚固的表面,用于多道移液器。
次世代填充:次世代填充系统可以填充VWR®和其他品牌的移液器吸头盒。 它们的低碳使其成为实验室减少废物目标的理想解决方案。 用户不需要手套即可填充吸头盒-次世代吸头盒无需用户触摸新吸头即可填充吸头盒。