低吸附滤芯吸头,适用于 Rainin® LTS®移液器
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI732-2896EA 1896.48 CNY
VWRI732-2896 VWRI732-2895 VWRI732-3339 VWRI732-3340 VWRI732-3344 VWRI732-3343 VWRI732-3342 VWRI732-3341
低吸附滤芯吸头,适用于 Rainin® LTS®移液器
吸头
这些低吸附滤芯吸头由一种特殊的树脂制成,可以减少样品在吸头内部残留的可能性。 它们可帮助用户减少进行蛋白质研究时的样品损失。 这些吸头适用于Rainin®LTS®移液器。
  • 基于原生树脂的可持续设计
  • 与大多数传统移液器吸头相比,装载和弹出时所需的力更少
  • 超细的尖头和超透明树脂,可更好地观察样品
  • 不含RNase,DNase,内毒素,人类DNA和痕量金属
  • 带批次证书以证明不含蛋白酶和核酸酶
  • 经过ATP测试
与其他品牌的预灭菌移液器吸头不同,这些吸头使用经过验证的无菌过程(ISO),可用于医学研究和诊断。
包装:
吸头盒(每盒96个吸头):这些彩色的吸头盒具有光滑的圆形边缘,具有坚固耐用的铰链和符合人体工程学的按扣,不会卡住手套。 足够坚固,可以多次高压灭菌。 单独的吸头盒插入件包括倾斜的顶部和坚固的表面,可进行多通道移液。
次世代填充:次世代填充系统可为VWR和其他品牌的吸头盒填充。 其低碳足迹使其成为实验室减少废物目标的理想解决方案。 用户不需要手套即可为吸头盒填充-次世代填充无需用户触摸新吸头。