易燃品安全柜
供应商: VWR
VWR®
VWRU89522-626EA 24420 CNY
VWRU89522-626 VWRU89522-632 VWRU89522-622
易燃品安全柜
家具 储藏柜
VWR®易燃品安全柜旨在保护实验室人员和柜内物品。
  • 全焊接,18号双层防火结构
  • 上下相对的侧面通风口
  • 所有型号均经过FM Global的防火测试和认证
完全焊接的18号镀锌钢确保了防火性和强度,并减少了缝隙。 配有上下相对的侧面通风口,柜子右下侧有一个接地,双层结构具有38 mm的绝缘空气层,并且采用环保的静电喷涂粉末涂料。
Certifications: 所有门的均符合OSHA 1910.106,NFPA 30和NFPA 1的要求。自动关闭式门也符合IFC的要求,并具有易熔的链节,该链节可在74°C的温度下熔化,在发生火灾时自动关闭。