用于Eppendorf®Repeater®移液器的VWR®分液管
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRU40000-000EA 1499 CNY
VWRU40000-000 VWRU40000-002
用于Eppendorf®Repeater®移液器的VWR®分液管
吸头
每个储液罐尖端都有刻度,以指示总体积和可分配的体积。
  • 原生PP制造
  • 带刻度
专为VWR重复移液器和Eppendorf®Repeater®移液器设计。 由未原生PP制造,带有PE内柱塞。
Packaging: 用可回收纸箱包装。 所有25和50毫升大小的纸箱都包括四个非无菌适配器。 无菌吸头为单独包装。
Caution: 注意:组合注射器不适用于Eppendorf®Repeater®Plus,Eppendorf®Repeater®Pro移液器和Eppendorf®Repeater®Stream移液器。