VWR®, 单孔细胞培养板
供应商: VWR
VWR®
VWRI734-2966EA 3466.98 CNY
VWRI734-2966 VWRI734-2977
VWR®, 单孔细胞培养板
微孔板 细胞培养板
单孔细胞培养板由透明PS制成,可提供经等离子处理过的,以保持一致的细胞附着和生长;表面未经处理的产品,可用于不需要细胞附着的应用。
  • 内部板尺寸增加,为细胞生长提供更大的面积
  • 符合SBS标准,间使其与标准设备和自动化系统兼容
  • 不含DNase,RNase和人类DNA,经认证无热原,无细胞毒性
  • 电子束照射灭菌
温度范围:–20 到 +50 °C
Certifications: ISO13485:2003, ISO9001:2008.