Genomic过滤吸头, VWR Signature™
供应商: Avantor
VWR® Signature™
VWRU46620-648
Genomic过滤吸头, VWR Signature™
吸头
这些吸头包括由高分子量的聚乙烯制成的自动插入式过滤器。
  • 适用于最流行的移液器
  • 吸头非常适合吸取粘性蛋白或rDNA
  • 大孔可防止细胞膜剪切
  • 提供对样品残留的全面保护,并帮助防止移液器被气溶胶或液体污染
  • 样品可以完全回收,而无需割伤吸头
  • 不含RNase,DNase,内毒素和金属
  • 在122°C(252°F)下使用15 psi高压灭菌15分钟
过滤器允许移液器通过弯曲的海绵状通道进行排气。 通道中的毛孔平均大小为10 µm,因此即使放射性核苷酸在到达移液器枪管之前也被捕获。 用于PCR,DNA操作和P32。