血库用滴管
供应商: VWR Collection
VWRU414004-002EA 165 CNY
VWRU414004-002 VWRU414004-033 VWRU414004-001 VWRU414004-038
血库用滴管
移液管和移液器 巴斯德/移液管
这些不会破碎的一体式移液管消除了玻璃破碎和暴露于传染性材料的危险。 它们由透明的低密度聚乙烯制成,对生物液体和大多数酸呈惰性。
  • 不会破碎
  • 可用于液氮
  • 无毒惰性
  • 无需洗耳球
  • 液滴均匀
低吸附力的表面减少了由于吸附而造成的细胞和有价值的蛋白质的损失。 移液管可以密封和冷藏,并且在需要快速,安全地进行流体转移时可以很好地工作。 可以进行气体消毒。