数字滴定器,Titramax™
供应商: VWR
VWR® Titramax™
VWRU82017-948EA 25812.93 CNY
VWRU82017-948
数字滴定器,Titramax™
滴定管
大数字显示屏带来的便利性提供了准确可靠的滴定结果,消除了繁琐的读数步骤。
  • 比玻璃器皿滴定更安全,更准确
  • 空气吹扫和安全关闭
  • 循环阀系统
  • 360°旋转颈
滴定管直接连接到试剂瓶,消除了倾倒试剂的危险。 设计可容纳50毫升试剂,因此在滴定过程中重新装填不会影响准确性。 使用该装置独特的再循环阀,可以从系统中清除空气,而不会损失试剂。 还可以将阀门旋转到安全位置,以防止在不使用滴定管时意外排放。
通过在装置侧面的易于转动的滚轮可以保持对试剂流的严格控制。 可存储500个滴定数据。 使用可选的接口和软件包,可以将存储数据上传到电脑中。
Delivery information: 包括一个可充电镍镉电池,一个AC适配器/充电器,以及用于安装33 mm,38 mm,[ST] 24/40和[ST] 29/42颈部尺寸的试剂瓶的适配器。