VWR®, 模拟型干浴器
供应商: VWR
VWR®
VWRI460-0357EA 27737.69 CNY
VWRI460-0357 VWRI460-0356 VWRI460-0355 VWRI460-0354
VWR®, 模拟型干浴器
干浴器 模拟型干浴器
多功能,高功率,恒定温度的VWR模拟型干浴器非常经济,通用和紧凑。
  • 紧凑的设计,占地面积小
  • 温度范围,最低:从环境温度+5到100°C,最高:75至150°C
  • 用途广泛的多功能设备
  • 出色的温度均匀性
  • VWR®可互换,模块化加热块,适用于容量从0.2至50 ml的试管
  • 可在18至33°C,相对湿度20至80%的条件下使用,无冷凝
这些多功能单元非常适合培养和激活培养物,酶反应,免疫测定,熔点/沸点以及其他各种实验室程序。两个独立的温度调节旋钮可提供低温和高温控制。低频旋钮可在高于环境温度的范围内调节至100°C,而高频旋钮可在75至150°C的范围内进行调节。
每种型号均接受单独的可互换的模块化加热块,可容纳各种样品容器,例如微管,离心管,小瓶,微孔板和PCR条或试管。
加热块包括一个温度计孔,并使试管和块体接触更紧密,以最大程度地保持热量。
Certifications: 每个单元需要最少的工作台空间。
订购须知 提供不带加热块,请单独订购。
Caution: 为避免可能发生的电气风险,请勿用水或其他液体填充或堵塞开口。该设备仅设计用于干浴/恒温箱。
* RT =环境温度