无线数字温湿计,Traceable®
供应商: VWR, part of Avantor
VWRI620-1674EA 1350 CNY
VWRI620-1674
无线数字温湿计,Traceable®
温湿计,可读高度达30米(433 MHz),可接收和显示来自多达三个远程模组的数据。其可连接至主机,以显示主机和三个不同远程模组的温度和湿度。
  • 每30秒传输一次数据
  • 趋势指示器:上升/下降
  • 最大/最小值显示
  • 模组声音报警
  • 大数字显示
Certifications: NIST标准可追溯性。符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001标准。
Delivery information: 交付信息:随附远程模组和Traceable®校准证书。