水浴防蒸发球
供应商: VWR, part of Avantor
VWRI462-7049EA 185.03 CNY
VWRI462-7049 VWRI462-0584 VWRI462-7050
水浴防蒸发球
珠子 塑料珠
轻质、经济型聚丙烯球,在液面上形成盖层。球直径为20mm,275个球的覆盖面积约为1000cm2
  • 可将热损失降低77%,蒸发降低87%
  • 绝缘性类似固体,并能即时使用水浴的液体