铱 99.9% (痕量金属分析), powder
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO198095000EA 0 CNY
ACRO198090100 ACRO198095000
铱 99.9% (痕量金属分析), powder
分子式: Ir
分子量: 192,22 g/mol
沸点: 4500 °C (1013 hPa)
溶点: 2450 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011062
CAS号: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN号: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,05098
现在订购
产品技术规格
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %