Petroleum spirit, 40…60 °C 用于残留物分析, 适用于PAH分析
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO326790025EA 0 CNY
ACRO326790025 ACRO326790010
Petroleum spirit, 40…60 °C 用于残留物分析, 适用于PAH分析
Petroleum spirit
沸点: 40…60 °C (1013 hPa)
密度: 0,65 g/cm³
闪点: –45 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00081849
CAS号: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN号: 1268
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
Boiling point 40 to 60 °C
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %