二甲亚砜-d6 100.0 atom % D 用于NMR光谱
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 氘代二甲亚砜DMSO-d6二甲基亚砜-d6
ACRO217340050EA 0 CNY
ACRO217340050
二甲亚砜-d6 100.0 atom % D 用于NMR光谱
二甲亚砜-d6
Packaged in 0.50 ml ampoules
分子式: D₃CS(O)CD₃
分子量: 84,09 g/mol
沸点: 189 °C (5 mmHg)
溶点: 20,2 °C
密度: 1,19 g/cm³
闪点: 88 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002090
CAS号: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %