二甲亚砜-d6 100.0 atom % D 用于NMR光谱
供应商: Thermo Scientific
Synonyms:
氘代二甲亚砜
, DMSO-d6
, 二甲基亚砜-d6
ACRO320760075EA
0
CNY
ACRO320760075
二甲亚砜-d6 100.0 atom % D 用于NMR光谱
二甲亚砜-d6
Packaged in 0.75 ml ampoules
分子式:
D₃CS(O)CD₃ 分子量: 84,09 g/mol 沸点: 189 °C (5 mmHg) 溶点: 20,2 °C 密度: 1,19 g/cm³ 闪点: 88 °C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002090 CAS号: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.02 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.95 % |