二甲亚砜-d6 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS 用于NMR光谱
供应商: Thermo Scientific
Synonyms:
氘代二甲亚砜
, DMSO-d6
, 二甲基亚砜-d6
ACRO360000100EA
0
CNY
ACRO360000100
ACRO360000500
二甲亚砜-d6 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS 用于NMR光谱
二甲亚砜-d6
分子式:
D₃CS(O)CD₃ 分子量: 84,09 g/mol 沸点: 189 °C (5 mmHg) 溶点: 20,2 °C 密度: 1,19 g/cm³ 闪点: 88 °C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002090 CAS号: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.75 % |
TMS | 0.02 to 0.04 v/v % |