二甲亚砜-d6 (99.9% D) 用于NMR光谱
供应商: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
Synonyms:
氘代二甲亚砜
, DMSO-d6
, 二甲基亚砜-d6
CAMBDLM-10-50EA
0
CNY
CAMBDLM-10-10X0.75
CAMBDLM-10-S-0
CAMBDLM-10-50
CAMBDLM-10-S-10
CAMBDLM-10-10
CAMBDLM-10-25
CAMBDLM-10-10X0.6
二甲亚砜-d6 (99.9% D) 用于NMR光谱
二甲亚砜-d6
分子式:
D₃CS(O)CD₃ 分子量: 84,09 g/mol 沸点: 189 °C (5 mmHg) 溶点: 20,2 °C 密度: 1,19 g/cm³ (20 °C) 闪点: 82 °C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002090 CAS号: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
产品技术规格
Chemical Purity | 99.5% |