水平凝胶电泳系统,shiroGEL
供应商: Avantor
VWR®
VWRI700-0255EA 12349 CNY
VWRI700-0255 VWRI700-0253 VWRI700-0250
水平凝胶电泳系统,shiroGEL
电泳系统 水平凝胶电泳系统
shiroGEL水平凝胶电泳系统旨在成就简单而安全的操作,其附件可经受日常使用的考验。为了确保防漏性能,凝胶盒和凝胶托盘采用厚丙烯酸模制而成。紫外透视凝胶托盘能够有助于样本的可视化。盒子起到保护电极的作用,并可实现方便的替换。耐久的橡胶铸门能够方便凝胶的制作。托盘边缘的槽设计可轻松放置梳子。方便垂直调整的两件式梳子设计便于用户控制对孔径深度。系统随附梳子的厚度为1,5 mm。另有多款梳子可选,包括兼容多通道移液器和不同厚度的款式。“EasyLift”凝胶盒盖可利用侧标签和压力垫轻松移除。圆顶盖设计能够防止凝结液滴滴落到凝胶中,四周的排液环可帮助回收凝结液滴,保持缓冲液的浓度。
  • 耐久模压构造
  • 无带凝胶制作用橡胶门
  • 带缓冲液回收系统的“EasyLift”安全盖,帮助保持缓冲液浓度
*兼容多道移液器
Delivery information: 交付信息;包括紫外透视凝胶托盘的完整系统,随附槽、盖、电极和1.5 mm梳子。