双制冷垂直电泳系统,kuroGEL Verti 1816K和1824K
VWRI700-0189EA 23023.75 CNY
VWRI700-0189
双制冷垂直电泳系统,kuroGEL Verti 1816K和1824K
kuroGEL Verti双制冷装置有标准款(18×16 cm)和高款(18×24 cm)可选。
  • 制作垂直泳道和轮廓分明的窄带
  • 相同条件下,一次可跑4块凝胶(最多112样量)
  • 在1到45 °C间均匀一致的温度下跑胶
  • 适用变性和非变性聚丙烯酰氨凝胶以及2-D电泳
  • 可以打造个性化需求电泳配置的一系列附件
Delivery information: 交付信息:全套系统包括上下缓冲腔、带高压引线的安全盖、换热器、Verti 1816K用18×16 cm玻璃板或Verti 1824K用18×24 cm玻璃板(6块)、Verti 1816K用16 cm夹持组件(4件)或Verti 1824K用8 cm (4件)或16 cm(4件)夹持组件、凸轮(6件)、上缓冲腔用开槽密封衬垫(2件)、带调平底座的凝胶灌制架、气泡水平仪、灌胶器用层压密封衬垫(2件)、缓冲挡板、对齐模板、板分离工具、胶封、梳子、厚1.5 mm的15孔梳子(2件)、厚1.5 mm款2cm的封边垫条(4件)。