Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% 在水溶液中, 4x结晶
供应商: APPLICHEM LIFESCIENCE
Danger
Synonyms: Acrylamide-Bis
APLIA1672.1000EA 0 CNY
APLIA1672.1000
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% 在水溶液中, 4x结晶
Acrylamide : Bisacrylamide
密度: 1,03 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00080848
UN号: 3426
ADR: 6.1,III