二氯甲烷, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR® 用于合成
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 亚甲基氯
Stabilization: Stabilised with ethanol 0,1 %
VWRC23349.363EA 892.48 CNY
VWRC23349.363
二氯甲烷, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR® 用于合成
二氯甲烷
分子式: CH₂Cl₂
分子量: 84,93 g/mol
沸点: 39,8 °C (1013 hPa)
溶点: –95 °C
密度: 1,322 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000881
CAS号: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN号: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm