(±)-3-氯-1,2-丙二醇 99%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-MCPDα-Monochlorohydrinα-氯甘油α-氯丙二醇
ACRO148120010EA 0 CNY
ACRO148120010 ACRO148120250 ACRO148125000 ACRO148120025
(±)-3-氯-1,2-丙二醇 99%
(±)-3-氯-1,2-丙二醇
分子式: C₃H₇ClO₂
分子量: 110,54 g/mol
沸点: 213 °C (760 mmHg)
溶点: –40 °C
密度: 1,322 g/cm³
闪点: 135 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004712
CAS号: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN号: 2689
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02164
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %