盐酸胍 8 mol/l 在水溶液中
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 亚氨脲盐酸胍亚氨基脲
PIER24115EA 0 CNY
PIER24115
盐酸胍 8 mol/l 在水溶液中
盐酸胍
分子式: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
分子量: 95,53 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013026
CAS号: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg