乙酸 60%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC20127.366EA 0 CNY
VWRC20127.366
乙酸 60%, TECHNICAL
乙酸
分子式: H₃CCOOH
分子量: 60,05 g/mol
密度: 1,06
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036152
CAS号: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN号: 2790
ADR: 8,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
现在订购
产品技术规格
Assay 59 - 61 %