草酸 10% (w / v) 在水溶液中
供应商: Thermo Scientific
Danger
ALFA35617.K2EA 0 CNY
ALFA35617.K7 ALFA35617.K2
草酸 10% (w / v) 在水溶液中
草酸
分子式: C₂H₂O₄
分子量: 90,04 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002573
CAS号: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN号: 3265
ADR: 8,III