溴化氢 48% 在水里, 纯净
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 氢溴酸
ACRO123170010EA 0 CNY
ACRO123170010 ACRO123170025
溴化氢 48% 在水里, 纯净
溴化氢
分子式: HBr
分子量: 80,91 g/mol
溶点: –11 °C
密度: 1,48 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011323
CAS号: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN号: 1788
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow to orange Solution (May darken on storage)
Titration with NaOH ≥47 %
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %