氢氧化钾 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM 滴定液
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC31780.298EA 548.67 CNY
VWRC31780.298
氢氧化钾 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM 滴定液
氢氧化钾
分子式: KOH
分子量: 56,11 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003553
CAS号: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN号: 1814
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l