溴化氢 33% (w / w) 在冰醋酸中, 纯净
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 氢溴酸
ACRO123180010EA 0 CNY
ACRO123180010 ACRO123180025 ACRO123185000
溴化氢 33% (w / w) 在冰醋酸中, 纯净
溴化氢
分子式: HBr
分子量: 80,91 g/mol
密度: 1,42 g/cm³
闪点: 39 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011323
CAS号: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN号: 2920
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to yellow-orange Solution (May darken on storage)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH 31.5 to 36.5 % (HBr)
Particle size ≤1 % (> 250 µm)
Particle size ≤30 % (> 75 µm)
Particle size ≥50 % (> 32 µm)
Residue after ignition ≤0.05 %
pH 5 to 7
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm