氢氧化钾 0.5 mol/l (0.5 N) 在甲醇中, AVS TITRINORM 滴定液
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC31984.293EA 296.82 CNY
VWRC31984.293
氢氧化钾 0.5 mol/l (0.5 N) 在甲醇中, AVS TITRINORM 滴定液
氢氧化钾
分子式: KOH
分子量: 56,11 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003553
CAS号: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN号: 2924
ADR: 3 (8),II
现在订购
产品技术规格
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l