氢氧化钾 1 mol/l (1 N) 在乙醇中, AVS TITRINORM 滴定液
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC31306.267EA 383.27 CNY
VWRC31306.267 VWRC31306.267DP VWRC31306.267_T
氢氧化钾 1 mol/l (1 N) 在乙醇中, AVS TITRINORM 滴定液
氢氧化钾
This product may develop a yellow-brown color during storage.
分子式: KOH
分子量: 56,11 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003553
CAS号: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN号: 2924
ADR: 3 (8),II
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed