氢氧化钠 4 mol/l (4 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM 滴定液 low in carbonate
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 苛性钠
VWRC191373MEA 266.62 CNY
VWRC191373M VWRC191376P
氢氧化钠 4 mol/l (4 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM 滴定液 low in carbonate
氢氧化钠
分子式: NaOH
分子量: 40 g/mol
沸点: 109 °C (1013 hPa)
密度: <1,11 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1824
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
CO₃ (as Na₂CO₃) Max. 0.2 %
NIST traceable Confirmed