硝酸银 0.02 mol/l (0.02 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM 滴定液
供应商: VWR Chemicals
VWRC191265JEA
1602.45
CNY
VWRC191265J
硝酸银 0.02 mol/l (0.02 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM 滴定液
硝酸银
分子式:
AgNO₃ 分子量: 169,87 g/mol 密度: 1,01 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003414 CAS号: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN号: 3082 ADR: 9,III |
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0198 - 0.0202 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |