氨水 分析级 10%, AnalaR NORMAPUR®
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC190063UEA
0
CNY
VWRC190063U
VWRC190065W
VWRC190064V
氨水 分析级 10%, AnalaR NORMAPUR®
氨水 分析级
分子式:
NH₃ 分子量: 35,05 g/mol 密度: 0,957 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00066650 CAS号: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN号: 2672 ADR: 8,III |
产品技术规格
Assay | Min. 10.0 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Cl (Chloride) | Max. 0.5 ppm |
PO₄ (Phosphate) | Max. 0.1 ppm |
S (Sulphide) | Max. 0.1 ppm |
SO₄ (Sulphate) | Max. 0.1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
K (Potassium) | Max. 1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.5 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.1 ppm |
Na (Sodium) | Max. 1 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.05 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.05 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.2 ppm |