钯 5% 在硫酸钡上 氢化催化剂(氧化形式), 未还原
供应商: Thermo Scientific
ACRO195060500EA 0 CNY
ACRO195060500 ACRO195060100
钯 5% 在硫酸钡上 氢化催化剂(氧化形式), 未还原
分子式: Pd
分子量: 106,420 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011167
CAS号: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Brown Powder
Assay 4.50 to 5.50 % (Pd)
Water ≤5.0 % (K.F.)