苯并[a]蒽半水合物 97+%, 纯净
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2-苯并蒽四芬
ACRO385351000EA 0 CNY
ACRO385350025 ACRO385351000 ACRO385355000
苯并[a]蒽半水合物 97+%, 纯净
苯并[a]蒽半水合物
分子式: CaSO₄·0.5H₂O
分子量: 145,15 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010912
CAS号: 10034-76-1
EINECS: 231-900-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (On dry substance)
Identification Confirmed
Loss on ignition 4.5 % to 8.0 % (500°C, 2 h)