Order Entry
Iridium(III) chloride trihydrate (53 - 56% Ir)
undefined
Iridium(III) chloride trihydrate (53 - 56% Ir)
  • Environmentally Preferable:
  • Appearance:
    Green to black Crystals
  • Assay:
    53 to 56 % (Ir)
  •  
    Pack type
    Pk
  • ACRO195500010
    195500010
    Glass bottle for solids
    1 g
    1 * 1 克
    1 * 1 克 - ¥0.00
    ¥0.00
    1 * 1 克
       ¥0.00
  • ACRO195500050
    195500050
    Glass bottle for solids
    5 g
    1 * 5 克
    1 * 5 克 - ¥0.00
    ¥0.00
    1 * 5 克
       ¥0.00