PCR Workstation HEPA
供应商: Avantor
Peqlab
VWRI732-3409EA 121644 CNY
PEQL90-UV/PCR3 VWRI732-3901 VWRI732-3409 VWRI732-3410
PCR Workstation HEPA
通风柜 PCR工作站
VWR®PCR超净台可以通过紫外线杀灭空气中和与表面结合的污染物从而提供双重净化作用,因此它是PCR样品制备和其他敏感应用的理想环境。 此外,带有紫外线的HEPA过滤器(H14标准)提供了防止灰尘,细菌和霉菌的屏障.
  • 在非工作时间通过紫外线辐照对超净台表面进行主动去污
  • 在运行过程中,通过紫外线空气循环器可进一步灭活与气溶胶结合的污染物
  • 抗菌不锈钢工作台面可防止污染
  • 碳过滤器可以去除臭氧和其他气体
  • HEPA过滤器(H14标准)可过滤灰尘,细菌和霉菌
  • 紫外线空气循环器和HEPA-UV管的功能指示器
  • 可调层流,有效保护免受外部污染
  • 显示紫外线灯管和过滤器的工作时间,以便及时更换以保持恒定的紫外线强度和过滤效率
  • 可移动的架子可以在背板上提供反应管,移液器或架子的额外存储空间
  • 四个内部电源插座,用于操作实验室设备(如微型离心机或涡旋仪),可以同时操作多个工作,而不会中断工作流程
  • 如果打开前面板,电磁安全装置将停止紫外线照射
  • 工作空间大:VWR®PCR超净台提供足够的空间,并可以容纳台式设备,它允许在不改变位置的情况下组合多个工作步骤,从而将交叉污染的风险降到最低
构造: 不锈钢外壳,前面板和侧面板由8毫米Marolon®制成,可防止紫外线辐射。
Please refer to the manual to select the compatible Plug and Socket type for your country.
Certifications: 经过TÜV测试,安全认证。 德国制造。
Delivery information: Flat Pack format for easy and convenient delivery - to be assembled.