L-酪氨酸, Millipore®
Synonyms: 3-(4-对羟苯基)-L-丙氨酸(S)-2-氨基-3-对羟苯基丙酸
M-Clarity™ quality level = MQ100
MERC1.08371.0100EA 0 CNY
MERC1.08371.1000 MERC1.08371.9010 MERC1.08371.0100 MERC1.08371.0025
L-酪氨酸, Millipore®
L-酪氨酸
分子式: C₉H₁₁NO₃
分子量: 181,19 g/mol
沸点: 351 °C (1013 hPa)
溶点: 285 °C
密度: 1,41 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002606
CAS号: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 12,09970