N,N-二甲基甲酰胺, SupraSolv® 用于气相色谱, Supelco®
供应商: Merck
Danger
Synonyms: DMF
M-Clarity™ quality level = MQ100
MERC1.10983.1000EA 0 CNY
MERC1.10983.1000 MERC1.10983.2500
N,N-二甲基甲酰胺, SupraSolv® 用于气相色谱, Supelco®
N,N-二甲基甲酰胺
分子式: HCON(CH₃)₂
分子量: 73,09 g/mol
沸点: 153 °C (1013 hPa)
溶点: –61 °C
密度: 0,949 g/cm³ (20 °C)
闪点: 57,5 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003284
CAS号: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN号: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
现在订购
产品技术规格
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -61 °C
Molar Mass 73.09 g/mol
Boiling Point 153 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3.77 hPa (20 °C)
Flash Point 67 °C
Refractive Index 1.43
Explosion Limit 2.2 - 16 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 410 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid