乙酸乙酯 ≥99.8%, PESTINORM® 用于毛细管气相色谱分析
供应商: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
VWRC83963.320EA 785.4 CNY
VWRC83963.320
乙酸乙酯 ≥99.8%, PESTINORM® 用于毛细管气相色谱分析
乙酸乙酯
分子式: CH₃COOC₂H₅
分子量: 88,11 g/mol
沸点: 77,1 °C (1013 hPa)
溶点: –83 °C
密度: 0,902 g/cm³ (20 °C)
闪点: –4 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009171
CAS号: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN号: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
现在订购
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue (100°C) Max. 0.0005 %
Water Max. 0.05 %
Organic residue (as Octanol) (GC/FID) Max. 10 ng/l
Halogenated residue (as Lindane)(GC/ECD) Max. 5 ng/l