草酸二乙酯 99%
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO159180025EA
0
CNY
ACRO159180025
ACRO159180250
ACRO159185000
ACRO159180010
ACRO159180100
草酸二乙酯 99%
草酸二乙酯
分子式:
C₆H₁₀O₄ 分子量: 146,14 g/mol 沸点: 185 °C (760 mmHg) 溶点: –41 °C 密度: 1,07 g/cm³ 闪点: 76 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009119 CAS号: 95-92-1 EINECS: 202-464-1 UN号: 2525 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03152 |
产品技术规格
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4085 to 1.4105 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % |
Density | (20°C) 1.078 to 1.082 kg/l |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Acidity | ≤0.01 % (as oxalic acid) |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |