甘氨酸 ≥99% 用于生物技术
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 氨基醋酸乙氨酸氨基乙酸
VWRC0167-12KGEA 6024.9 CNY
VWRC0167-12KG VWRC0167-10KG VWRC0167-1KG VWRC0167-5KG VWRC0167-50KG
甘氨酸 ≥99% 用于生物技术
甘氨酸
分子式: NH₂CH₂COOH
分子量: 75,07 g/mol
沸点: 181 °C (1013 hPa)
溶点: 83 °C
密度: 1,64 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008131
CAS号: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/10/2301910.jpg
现在订购
产品技术规格
Abs.@260 nm (1M solution) ≤0.1
Abs.@280 nm (1M solution) ≤0.1
Chloride ≤0.01%
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002%
Loss on Drying ≤0.2%
pH (5%, Water) @25 °C 5.9 - 6.4
Protease none detected
Purity ≥99%
RNase none detected
Solubility (10%, Water) Pass
Sulphate ≤0.05%
Thin Layer Chromatography (TLC) One Spot