Ethanol ≥96% (v / v), TechniSolv®, 纯净
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC83804.440DPEA 0 CNY
VWRC83804.440DP VWRC83804.410_T VWRC83804.360DP VWRC83804.550DP VWRC83804.360 VWRC83804.550 VWRC83804.440 VWRC83804.410DP VWRC83804.440_T VWRC83804.360_T VWRC83804.410 VWRC83804.930
Ethanol ≥96% (v / v), TechniSolv®, 纯净
乙醇
Caution: WARNING : this alcohol is regulated. Please contact VWR.
分子式: C₂H₅OH
分子量: 46,07 g/mol
沸点: 78,3 °C (1013 hPa)
溶点: –117 °C
密度: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
闪点: 12 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003568
CAS号: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN号: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 95 %
Assay (V/V) Min. 95 %
Density (20/20) 0.805 - 0.811