甲醇 ≥99.9%, PESTINORM® 用于吹扫捕集GC分析
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
木精
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
VWRC83967.320EA
2894.85
CNY
VWRC83967.320
VWRC83967.290
甲醇 ≥99.9%, PESTINORM® 用于吹扫捕集GC分析
甲醇
分子式:
CH₃OH 分子量: 32,04 g/mol 沸点: 64,6 °C (1013 hPa) 溶点: –98 °C 密度: 0,7918 g/cm³ (20 °C) 闪点: 11 °C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004595 CAS号: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN号: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Water | Max. 0.1 % |
Evaporation residue (100°C) | Max. 0.0005 % |
2-Butanone (GC/MS) | Max. 0.5 ppm |
Volatile impurities (GC/MS) | Passes test |