2,3-二巯基-1-丙醇 97.0-100.5%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DMP二硫代甘油英国抗路易气剂BAL二巯丙醇
ACRO115300050EA 0 CNY
ACRO115300050 ACRO115300250
2,3-二巯基-1-丙醇 97.0-100.5%
2,3-二巯基-1-丙醇
分子式: C₃H₈OS₂
分子量: 124,22 g/mol
沸点: 120 °C (15 mmHg)
密度: 1,243 g/cm³
闪点: >112 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004864
CAS号: 59-52-9
EINECS: 200-433-7
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03234
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/18/2358118.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric 97.0 to 100.5 %