DL-二硫苏糖醇, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
|
Warning
|
Synonyms:
克莱兰氏试剂
, 1,4-二巯基苏糖醇
, DTT
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALD5545-1GEA
980
CNY
SIALD5545-1G
SIALD5545-25G
SIALD5545-5G
DL-二硫苏糖醇, Sigma-Aldrich®
DL-二硫苏糖醇
分子式:
C₄H₁₀O₂S₂ 分子量: 154,25 g/mol 沸点: ∼125 °C (1013 hPa) 溶点: 42…44 °C 闪点: >110 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00004877 CAS号: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |
![]() |